Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Certificeret wide-mouth HDPE flaske med polypropylen skruelukning
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15656718
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
nr. pr. sag:
24
48
50
250
500
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 50
Artikelnummer. 15656718
Brand: Thermo Scientific™ N3111000BPC
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne certificerede HDPE-flaske med bred mund til kritiske projekter, hvor prøveindpakning og -transport giver anledning til stor bekymring. Funktionerne omfatter holdbar konstruktion, der modstår belastningen ved feltoperationer.
Anvendes til kritiske projekter, hvor prøveindfangning og -transport giver anledning til stor bekymring. Funktionerne omfatter holdbar konstruktion, der modstår belastningen ved feltoperationer. Ikonet for kvalitet, Nalgene beholdere er garanteret tætte† og brudsikker. Anbefales til vand, spildevand, slam, perkolat og andre miljøprøver, Thermo Scientific™ Nalgene™ Certificerede HDPE-flasker med bred mund opfylder EPA-præstationsbaserede specifikationer for spormetal- og vandkvalitetsparameteranalyser.
  • HDPE beholder med tæthed† polypropylen lukning
  • Lækagesikker† garanteret
  • Certificeret til at opfylde EPA-præstationsbaserede specifikationer for spormetal- og vandkvalitetsparameteranalyser
  • Hætter samlet på beholdere
  • Bred mund for nem påfyldning og tømning
  • Anbefales til indsamling af en bred vifte af miljøprøvematricer
  • Fås i bulkpakker for ekstra økonomi
Inkluderer:
Certificerede beholdere kommer med følgende funktioner:
  • Certificeret til at opfylde eller overgå EPA præstationsbaserede standarder for metaller og vandkvalitetsparametre
  • Analysecertifikat (CofA) inkluderet i sagen og stregkodet med lotnummer for sporbarhed
  • Hver container individuelt stregkodet med partinummer og unikt containernummer
  • Analyseetiketter inkluderet umonteret til valgfri brug
  • Karton forseglet med sikkerhedstape, der giver bevis for manipulation
Bemærk:
†Udtrykket“ tæt” gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 32 oz., 1000 ml
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Kapacitet (engelsk) 32 oz.
Certificeringsparametre Metaller og vandkvalitetsparametre
Farve Neutral
Oversigt Nalgene WM HDPE flaske
Diameter (engelsk) 3,58 tommer.
Inkluderer Certificerede beholdere kommer med følgende funktioner: Certificeret til at opfylde eller overgå EPA præstationsbaserede standarder for metaller og vandkvalitetsparametre; Analysecertifikat (CofA) inkluderet i sagen og stregkodet med lotnummer for sporbarhed;
Materiale HDPE
nr. pr. sag 50
Emballage Kasse på 50
Udskiftning af lukning NA
Sterilitet Ikke steril
Gennemsigtighed Gennemskinnelig
Certificeret Metaller og vandkvalitetsparametre
Lukningsfarve Hvid
Niveau Certificeret
Bind (engelsk) Brim 36,9 oz.
Volumen (metrisk) Rand 1090 mL
Certificeringer/compliance Certificerede beholdere opfylder eller overgår EPA-ydelsesbaserede standarder for metaller, cyanid og fluorid; fremstillet under en ISO certificeret kvalitetsstyringssystem.
Højde (metrisk) 199 mm
Højde (engelsk) 7,83 tommer.
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 63 mm
Diameter (metrisk) 91 mm