Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Certificeret wide-mouth ravfarvet HDPE flaske med lukning
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4521696
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
Pakke med 72
Artikelnummer. 15141156
Brand: Thermo Scientific™ N3010125
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vælg denne flaske til kritiske projekter, hvor prøveindpakning og -transport giver anledning til stor bekymring. Den har en holdbar konstruktion, der modstår belastningen ved feltoperationer.
Anbefales til kritiske projekter, hvor prøveinddæmning og -transport giver anledning til stor bekymring, Thermo Scientific™ Nalgene Certificerede ravfarvede HDPE-flasker med bred mund har en holdbar konstruktion, der modstår belastningen ved feltoperationer. Ikonet for kvalitet, Nalgene beholdere er garanteret tætte† og brudsikker. Certificerede beholdere opfylder eller overgår EPA-ydelsesbaserede standarder for spormetaller og vandkvalitetsparametre, herunder Diquot og Paraquot. Anbefales til vand, spildevand, slam, perkolat og andre miljøprøver.
  • Ravfarvet HDPE beholder med lækagesikker† polypropylen lukning; anbefales til lysfølsomme analytter
  • Lækagesikker† garanteret
  • Certificeret til at opfylde EPA-præstationsbaserede specifikationer for spormetal- og vandkvalitetsparameteranalyser, herunder Diquot og Paraquot
  • Hætter samlet på beholdere
  • Bred mund for nem påfyldning og tømning
  • Anbefales til indsamling af en bred vifte af miljøprøvematricer
Certificerede beholdere kommer med følgende funktioner:
  • Certificeret til at opfylde eller overgå EPA præstationsbaserede standarder for metaller og vandkvalitetsparametre inklusive Diquot og Paraquot
  • Analysecertifikat (CofA) inkluderet i sagen og stregkodet med lotnummer for sporbarhed
  • Hver container individuelt stregkodet med partinummer og unikt containernummer
  • Analyseetiketter inkluderet umonteret til valgfri brug
  • Karton forseglet med sikkerhedstape, der giver bevis for manipulation
Bemærk:
†Udtrykket“ tæt” gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 4 oz., 125 ml
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Kapacitet (engelsk) 4 oz.
Certificeringsparametre Metaller og vandkvalitetsparametre, Diquot/Paraquot
Farve Ravgul
Oversigt Nalgene Amber WM HDPE flaske
Diameter (engelsk) Indre 1,13 tommer.
Diameter (engelsk) 1,96 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 2.87 cm
Materiale HDPE
nr. pr. sag 72
Emballage Sag på 72
Udskiftning af lukning NA
Sterilitet Ikke steril
Certificeret Metaller og vandkvalitetsparametre, Diquot/Paraquot
Lukningsfarve Ravgul
Niveau Certificeret
Bind (engelsk) Brim 5,1 oz.
Volumen (metrisk) Rand 150 mL
Certificeringer/compliance Certificerede beholdere opfylder eller overgår EPA-ydelsesbaserede standarder for metaller, cyanid og fluorid; fremstillet under en ISO certificeret kvalitetsstyringssystem.
Højde (metrisk) 99 mm
Højde (engelsk) 3,89 tommer.
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 38 mm
Diameter (metrisk) 50 mm