Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Certificeret wide-mouth ravfarvet HDPE flaske med lukning
Artikelnummer. 15161156
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
Pakke med 72
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
15161156 250 mL 43 mm Pakke med 72
15141156 125 mL 38 mm Pakke med 72
15101166 500 mL 53 mm Pakke med 48
15111166 1000 mL 63 mm Pakke med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15161156 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. N3010250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2480.00 DKK
    2260.67 DKK / Pakke med 72
    Spare 219.33 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Vælg denne flaske til kritiske projekter, hvor prøveindpakning og -transport giver anledning til stor bekymring. Den har en holdbar konstruktion, der modstår belastningen ved feltoperationer.
Anbefales til kritiske projekter, hvor prøveinddæmning og -transport giver anledning til stor bekymring, Thermo Scientific™ Nalgene Certificerede ravfarvede HDPE-flasker med bred mund har en holdbar konstruktion, der modstår belastningen ved feltoperationer. Ikonet for kvalitet, Nalgene beholdere er garanteret tætte† og brudsikker. Certificerede beholdere opfylder eller overgår EPA-ydelsesbaserede standarder for spormetaller og vandkvalitetsparametre, herunder Diquot og Paraquot. Anbefales til vand, spildevand, slam, perkolat og andre miljøprøver.
  • Ravfarvet HDPE beholder med lækagesikker† polypropylen lukning; anbefales til lysfølsomme analytter
  • Lækagesikker† garanteret
  • Certificeret til at opfylde EPA-præstationsbaserede specifikationer for spormetal- og vandkvalitetsparameteranalyser, herunder Diquot og Paraquot
  • Hætter samlet på beholdere
  • Bred mund for nem påfyldning og tømning
  • Anbefales til indsamling af en bred vifte af miljøprøvematricer
Certificerede beholdere kommer med følgende funktioner:
  • Certificeret til at opfylde eller overgå EPA præstationsbaserede standarder for metaller og vandkvalitetsparametre inklusive Diquot og Paraquot
  • Analysecertifikat (CofA) inkluderet i sagen og stregkodet med lotnummer for sporbarhed
  • Hver container individuelt stregkodet med partinummer og unikt containernummer
  • Analyseetiketter inkluderet umonteret til valgfri brug
  • Karton forseglet med sikkerhedstape, der giver bevis for manipulation
Bemærk:
†Udtrykket“ tæt” gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 8 oz., 250 ml
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Certificeringsparametre Metaller og vandkvalitetsparametre, Diquot/Paraquot
Farve Ravgul
Oversigt Nalgene Amber WM HDPE flaske
Diameter (engelsk) Indre 1,31 tommer.
Diameter (engelsk) 2,4''
Diameter (metrisk) Indvendig 3.33 cm
Materiale HDPE
nr. pr. sag 72
Emballage Sag på 72
Udskiftning af lukning NA
Sterilitet Ikke steril
Certificeret Metaller og vandkvalitetsparametre, Diquot/Paraquot
Lukningsfarve Ravgul
Niveau Certificeret
Bind (engelsk) Brim 9,8 oz.
Volumen (metrisk) Rand 289 mL
Højde (metrisk) 133 mm
Højde (engelsk) 5,23 tommer.
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 43 mm
Diameter (metrisk) 61 mm
Kapacitet (engelsk) 8 oz.
Certificeringer/compliance Certificerede beholdere opfylder eller overgår EPA-ydelsesbaserede standarder for metaller, cyanid og fluorid; fremstillet under en ISO certificeret kvalitetsstyringssystem.