Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Certificeret wide-mouth ravfarvet HDPE flaske med lukning
Beskrivelse
Anbefales til kritiske projekter, hvor prøveinddæmning og -transport giver anledning til stor bekymring, Thermo Scientific™ Nalgene Certificerede ravfarvede HDPE-flasker med bred mund har en holdbar konstruktion, der modstår belastningen ved feltoperationer. Ikonet for kvalitet, Nalgene beholdere er garanteret tætte† og brudsikker. Certificerede beholdere opfylder eller overgår EPA-ydelsesbaserede standarder for spormetaller og vandkvalitetsparametre, herunder Diquot og Paraquot. Anbefales til vand, spildevand, slam, perkolat og andre miljøprøver.
- Ravfarvet HDPE beholder med lækagesikker† polypropylen lukning; anbefales til lysfølsomme analytter
- Lækagesikker† garanteret
- Certificeret til at opfylde EPA-præstationsbaserede specifikationer for spormetal- og vandkvalitetsparameteranalyser, herunder Diquot og Paraquot
- Hætter samlet på beholdere
- Bred mund for nem påfyldning og tømning
- Anbefales til indsamling af en bred vifte af miljøprøvematricer
Certificerede beholdere kommer med følgende funktioner:
- Certificeret til at opfylde eller overgå EPA præstationsbaserede standarder for metaller og vandkvalitetsparametre inklusive Diquot og Paraquot
- Analysecertifikat (CofA) inkluderet i sagen og stregkodet med lotnummer for sporbarhed
- Hver container individuelt stregkodet med partinummer og unikt containernummer
- Analyseetiketter inkluderet umonteret til valgfri brug
- Karton forseglet med sikkerhedstape, der giver bevis for manipulation
Bemærk:
†Udtrykket“ tæt” gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 4 oz., 125 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Certificeringsparametre | Metaller og vandkvalitetsparametre, Diquot/Paraquot |
| Farve | Ravgul |
| Oversigt | Nalgene Amber WM HDPE flaske |
| Diameter (engelsk) Indre | 1,13 tommer. |
| Diameter (engelsk) | 1,96 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 2.87 cm |
| Materiale | HDPE |
| nr. pr. sag | 72 |
| Vis mere |