Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Ultra-Low Particulate Flasker
Artikelnummer. p-6987035
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
250 mL
500 mL
1 L
Mund:
Brede
Smal
Pakningsstørrelse:
Pakke med 48
Pakke med 72
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Mund Pakningsstørrelse
16470601 30 mL Smal Pakke med 72
16470611 250 mL Smal Pakke med 72
16400621 250 mL Brede -
16410621 500 mL Brede Pakke med 48
16480611 500 mL Smal -
16490611 1 L Smal -
16420621 1 L Brede -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 16470601 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CEE20990001
Designet til de mest kritiske anvendelser Nalgene er HDPE Ultra-Low Particulate Bottles and Carboys platincertificeret til at indeholde mindre end en tredjedel af de USP <788 > partikelgrænser. Med ekstremt lave partikler og endotoksiner sætter de standarden for biologisk og farmaceutisk produktion i senere anvendelser.
Vores engangsprodukter, inkl Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Platinum Certified Clean Bottles og Carboys hjælper med at reducere risikoen for overførselskontamination. Vores nye certificerede platin-rene produkter inkluderer partikelcertificeringer til under 1/3 af de tilladte grænser i henhold til USP <788> og lavere endotoksinniveauer på 0,25 EU/mL for at hjælpe med at afbøde potentielle kilder til uønskede urenheder.
  • Produkterne vaskes med USP Vand til injektion og håndteret eftervask i klasse 5 renrum med klasse 4 emballage/inspektionshætter til fremstilling af disse meget partikelfattige produkter
  • Certificeret og parti-til-lot testet til at indeholde mindre end 1/3 af de tilladte partikler iht USP < 788> for at begrænse potentiel partikelforurening
  • Certificeret lavt endotoksin (0,25 EU/mL) iflg USP < 85> at reducere pyrogener
  • Sterile, brugsklare produkter med et Sterility Assurance Level på 10 -6 inde i beholderen/lukket, inklusive to varmeforseglede sterile barrierer for at beskytte produktet før brug
  • Varmeforseglede poser inkluderer hurtige afrivninger på toppen og bunden og placeret i kartonforing, der er snoet og tape/binde forseglet for at forhindre grov forurening på den indre emballage
  • Alle beholder/lukkesystemer er certificeret tæt* for at beskytte værdifuldt indhold
  • Robust HDPE kan bruges fra -100 C °til 120 C, °hvilket giver mulighed for både opvarmet blanding og frossen opbevaring eller forsendelse. Skal testes under faktiske brugsforhold, da resultaterne kan variere afhængigt af anvendelsen.
  • Inspektionsprocedurer gennem hele fremstillingen omfatter lækagetestning, dimensionstestning, visuel inspektion for partikler og frigivelsestest for at sikre, at produktet opfylder alle specifikationer
  • Produkter kan leveres med tvungen ekstraktionsundersøgelser** , valideringsbind** og certifikater
  • Kundesupport omfatter vores meget erfarne kommercielle specialistteams, regulatoriske team, kvalitetsteam og regional teknisk support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Farve Farveløs
Til brug med (applikation) Forberedelse af medier/buffere ​, Opbevaring af medier/buffere, Indsamling af prøver, Opbevaring, Transportation (Transport) ​, Valideringstest, Lægemiddelstof, Lægemiddelprodukt
Inkluderer Nalgene Certificeret Platinum Clean Bottle
Materiale HDPE
nr. pr. sag 72/Cs.
nr. pr. pakke 12/Pk.
Sterilitet Steril
Temperaturområde (metrisk) -100 °C til 120 °C
Lavt partikelindhold <1/3 USP < 788> (Ultralav partikelform)
Lukning inkluderet Ja
Mund Smal
Højde (metrisk) 61 mm
Højde (engelsk) 2,4''
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 20 mm
Diameter (metrisk) 34.3 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Workflow-trin Downstream validering, downstream mellemliggende lagring og transport. Transport af bulk-lægemiddelprodukter/-stoffer
Kapacitet (engelsk) 1 oz.
Form Rund
Certificeringer/compliance <1/3 partikler tilladt iflg USP < 778> , USP Klasse VI, ikke-cytotoksisk, USP 30< 661> -kompatibel, ikke-pyrogen, FDA 21 CFR 177.1315
Engangs Single-use
Produkttype Flaske til opbevaring af medier
Vis mere Vis mindre
*Vores garanti for en tæt tætning er underlagt vores standard produktgaranti, som angivet i Thermo Fisher Scientific Vilkår og betingelser for salg. Vores produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges med deres tilsvarende lukninger. Men for at sikre sikker brug rådes kunder til at teste vores beholdere og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Kontakt venligst technicalsupport@thermofisher.com, hvis du har brug for yderligere oplysninger om vores produkter.
**Tvunget ekstraktionsundersøgelser og valideringsbindere fra Thermo Fisher Scientific , hvor de er tilgængelige, leveres under en fortrolighedsaftale for at hjælpe kunderne med produktvalg. Kunderne er ansvarlige for at bestemme, hvilke undersøgelser der anbefales til deres specifikke anvendelser. Tvunget ekstraktionsundersøgelser og valideringsbindere kan rekvireres ved at kontakte os på ROCregSupport@thermofisher.com.