Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Platinum Certificeret Rene Flasker og Carboys
Artikelnummer. 16490611
Kapacitet (metrisk):
30 mL
250 mL
1 L
Produkttype:
Flaske til opbevaring af medier
Mund:
Brede
Smal
Pakningsstørrelse:
Pakke med 72
Artikelnummer. 16490611
Brand: Thermo Scientific™ CEN20990032
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Platinum Certified Clean Bottles og Carboys er certificeret platinrene og inkluderer partikelcertificeringer til under 1/3 af de tilladte grænser i henhold til USP 788 lavere endotoksinniveauer på 0,25 EU/mL for at hjælpe med at afbøde potentielle kilder til uønskede urenheder.
Vores engangsprodukter, inkl Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Platinum Certified Clean Bottles og Carboys hjælper med at reducere risikoen for overførselskontamination. Vores nye certificerede platin-rene produkter inkluderer partikelcertificeringer til under 1/3 af de tilladte grænser i henhold til USP <788> og lavere endotoksinniveauer på 0,25 EU/mL for at hjælpe med at afbøde potentielle kilder til uønskede urenheder.
  • Produkterne vaskes med USP Vand til injektion og håndteret eftervask i klasse 5 renrum med klasse 4 emballage/inspektionshætter til fremstilling af disse meget partikelfattige produkter
  • Certificeret og parti-til-lot testet til at indeholde mindre end 1/3 af de tilladte partikler iht USP < 788> for at begrænse potentiel partikelforurening
  • Certificeret lavt endotoksin (0,25 EU/mL) iflg USP < 85> at reducere pyrogener
  • Sterile, brugsklare produkter med et Sterility Assurance Level på 10 -6 inde i beholderen/lukket, inklusive to varmeforseglede sterile barrierer for at beskytte produktet før brug
  • Varmeforseglede poser inkluderer hurtige afrivninger på toppen og bunden og placeret i kartonforing, der er snoet og tape/binde forseglet for at forhindre grov forurening på den indre emballage
  • Alle beholder/lukkesystemer er certificeret tæt* for at beskytte værdifuldt indhold
  • Robust HDPE kan bruges fra -100 C °til 120 C, °hvilket giver mulighed for både opvarmet blanding og frossen opbevaring eller forsendelse. Skal testes under faktiske brugsforhold, da resultaterne kan variere afhængigt af anvendelsen.
  • Inspektionsprocedurer gennem hele fremstillingen omfatter lækagetestning, dimensionstestning, visuel inspektion for partikler og frigivelsestest for at sikre, at produktet opfylder alle specifikationer
  • Produkter kan leveres med tvungen ekstraktionsundersøgelser** , valideringsbind** og certifikater
  • Kundesupport omfatter vores meget erfarne kommercielle specialistteams, regulatoriske team, kvalitetsteam og regional teknisk support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1 L
Kapacitet (engelsk) 33,8 oz.
Farve Farveløs
Til brug med (applikation) Forberedelse af medier/buffere ​, Opbevaring af medier/buffere, Indsamling af prøver, Opbevaring, Transportation (Transport) ​, Valideringstest, Lægemiddelstof, Lægemiddelprodukt
Inkluderer Nalgene Certified Platinum Clean Bottle
Materiale HDPE
nr. pr. sag 24/Cs.
nr. pr. pakke 6/Pk.
Sterilitet Steril
Temperaturområde (metrisk) -100 °C til 120 °C
Lavt partikelindhold <1/3 USP < 788> (Ultralav partikelform)
Certificeringer/compliance <1/3 partikler tilladt iflg USP < 778> , USP Klasse VI, ikke-cytotoksisk, USP 30< 661> -kompatibel, ikke-pyrogen, FDA 21 CFR 177.1315
Lukning inkluderet Ja
Mund Smal
Form Rund
Højde (metrisk) 215.9 mm
Produkttype Flaske til opbevaring af medier
Højde (engelsk) 8,5 tommer
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 38 mm
Diameter (metrisk) 91.4 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Workflow-trin Downstream validation, downstream intermediate storage and transport. Bulk drug product/substance transportation
Vis mere Vis mindre
*Vores garanti for en tæt tætning er underlagt vores standard produktgaranti, som angivet i Thermo Fisher Scientific Vilkår og betingelser for salg. Vores produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges med deres tilsvarende lukninger. Men for at sikre sikker brug rådes kunder til at teste vores beholdere og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Kontakt venligst technicalsupport@thermofisher.com, hvis du har brug for yderligere oplysninger om vores produkter.
**Tvunget ekstraktionsundersøgelser og valideringsbindere fra Thermo Fisher Scientific , hvor de er tilgængelige, leveres under en fortrolighedsaftale for at hjælpe kunderne med produktvalg. Kunderne er ansvarlige for at bestemme, hvilke undersøgelser der anbefales til deres specifikke anvendelser. Tvunget ekstraktionsundersøgelser og valideringsbindere kan rekvireres ved at kontakte os på ROCregSupport@thermofisher.com.