Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Certificeret smalmundet HDPE-flaske med polypropylen-skruelukning
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4521682
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
28 mm
38-430 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
Artikelnummer. 15469194
Brand: Thermo Scientific™ N3190500
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes til vand- og andre miljømæssige væskeprøvesamlinger, især til kritiske projekter, hvor prøveindfangning og -transport giver anledning til stor bekymring.
Anvendes til vand- og andre miljømæssige væskeprøvesamlinger, især til kritiske projekter, hvor prøveindfangning og -transport giver anledning til stor bekymring. Ikonet for kvalitet, Thermo Scientific™ Nalgene™ beholdere er garanteret tætte† og brudsikker. Holdbar konstruktion modstår belastningen ved feltoperationer. Nalgene Certificerede Narrow-Mouth HDPE-flasker er certificeret til at opfylde EPA-præstationsbaserede specifikationer for spormetal- og vandkvalitetsparameteranalyser.
  • HDPE beholder med tæthed† polypropylen lukning
  • Lækagesikker† garanteret
  • Certificeret til at opfylde EPA-præstationsbaserede specifikationer for spormetal- og vandkvalitetsparameteranalyser
  • Hætter samlet på beholdere
  • Smal mund til præcis hældning
  • Anbefales til opsamling af vandprøver og andre væsker med lav viskositet
Inkluderer:
Certificerede beholdere kommer med følgende funktioner:
  • Certificeret til at opfylde eller overgå EPA præstationsbaserede standarder for metaller og vandkvalitetsparametre
  • Analysecertifikat (CofA) inkluderet i sagen og stregkodet med lotnummer for sporbarhed
  • Hver container individuelt stregkodet med partinummer og unikt containernummer
  • Analyseetiketter inkluderet umonteret til valgfri brug
  • Karton forseglet med sikkerhedstape, der giver bevis for manipulation
Bemærk:
†Udtrykket“ tæt« gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 16 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelsk) 16 oz.
Certificeringsparametre Metaller og vandkvalitetsparametre, Diquot/Paraquot
Farve Neutral
Oversigt Nalgene NM HDPE flaske
Diameter (engelsk) Indre 0,81 tommer.
Diameter (engelsk) 2,87 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 2.06 cm
Materiale HDPE
nr. pr. sag 48
Udskiftning af lukning NA
Sterilitet Ikke steril
Gennemsigtighed Gennemskinnelig
Certificeret Metaller og vandkvalitetsparametre
Lukningsfarve Hvid
Niveau Certificeret
Bind (engelsk) Brim 17,6 oz.
Volumen (metrisk) Rand 520 mL
Certificeringer/compliance Certificerede beholdere opfylder eller overgår EPA-ydelsesbaserede standarder for metaller, cyanid og fluorid; fremstillet under en ISO certificeret kvalitetsstyringssystem.
Højde (metrisk) 171 mm
Produkttype Lukning
Højde (engelsk) 6,73 tommer.
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 28 mm
Diameter (metrisk) 73 mm