Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Certificeret smalmundet HDPE-flaske med polypropylen-skruelukning
Artikelnummer. 15409204
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
28 mm
38-430 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
15409204 1000 mL 38-430 mm Pakke med 24
15469194 500 mL 28 mm Pakke med 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15409204 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. N3191000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1260.00 DKK
    1231.06 DKK / Pakke med 24
    Spare 28.94 DKK
    2% Slukket
På lager
Anvendes til vand- og andre miljømæssige væskeprøvesamlinger, især til kritiske projekter, hvor prøveindfangning og -transport giver anledning til stor bekymring.
Anvendes til vand- og andre miljømæssige væskeprøvesamlinger, især til kritiske projekter, hvor prøveindfangning og -transport giver anledning til stor bekymring. Ikonet for kvalitet, Thermo Scientific™ Nalgene™ beholdere er garanteret tætte† og brudsikker. Holdbar konstruktion modstår belastningen ved feltoperationer. Nalgene Certificerede Narrow-Mouth HDPE-flasker er certificeret til at opfylde EPA-præstationsbaserede specifikationer for spormetal- og vandkvalitetsparameteranalyser.
  • HDPE beholder med tæthed† polypropylen lukning
  • Lækagesikker† garanteret
  • Certificeret til at opfylde EPA-præstationsbaserede specifikationer for spormetal- og vandkvalitetsparameteranalyser
  • Hætter samlet på beholdere
  • Smal mund til præcis hældning
  • Anbefales til opsamling af vandprøver og andre væsker med lav viskositet
Inkluderer:
Certificerede beholdere kommer med følgende funktioner:
  • Certificeret til at opfylde eller overgå EPA præstationsbaserede standarder for metaller og vandkvalitetsparametre
  • Analysecertifikat (CofA) inkluderet i sagen og stregkodet med lotnummer for sporbarhed
  • Hver container individuelt stregkodet med partinummer og unikt containernummer
  • Analyseetiketter inkluderet umonteret til valgfri brug
  • Karton forseglet med sikkerhedstape, der giver bevis for manipulation
Bemærk:
†Udtrykket“ tæt« gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 32 oz., 1000 ml
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Certificeringsparametre Metaller og vandkvalitetsparametre, Diquot/Paraquot
Farve Neutral
Oversigt Nalgene NM HDPE flaske
Diameter (engelsk) Indre 1,06 tommer
Diameter (engelsk) 3,62 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 2.69 cm
Materiale HDPE
nr. pr. sag 24
Udskiftning af lukning NA
Sterilitet Ikke steril
Gennemsigtighed Gennemskinnelig
Certificeret Metaller og vandkvalitetsparametre
Lukningsfarve Hvid
Niveau Certificeret
Bind (engelsk) Brim 36,9 oz.
Volumen (metrisk) Rand 1090 mL
Højde (metrisk) 217 mm
Højde (engelsk) 8,54 tommer.
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 38-430 mm
Diameter (metrisk) 92 mm
Kapacitet (engelsk) 32 oz.
Certificeringer/compliance Certificerede beholdere opfylder eller overgår EPA-ydelsesbaserede standarder for metaller, cyanid og fluorid; fremstillet under en ISO certificeret kvalitetsstyringssystem.
Produkttype Lukning