Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Certificerede lavpartikler HDPE-flasker med smal mund med lukning: Lab Pack
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11379674
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1 L
Lukkestørrelse:
24 mm
28 mm
38-430 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
Pakke med 72
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse unitSize
11379674 500 mL 28 mm Pakke med 48
11369674 250 mL 24 mm Pakke med 72
11349674 1 L 38-430 mm Pakke med 24
3 options
Artikelnummer. 11379674
Brand: Thermo Scientific™ 3820990500
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar effektivt kemikalier med høj renhed med disse HDPE-flasker, som har ekstremt lavt indhold af spormetal.
Thermo Scientific™ Nalgene Certificerede lavpartikler HDPE-flasker med smal mund har ekstremt lavt indhold af spormetal, hvilket gør dem til et fremragende valg til opbevaring af kemikalier med høj renhed. Kontrolleret miljøfremstilling minimerer partikelforurening. Smalmundede flasker med certificerede lavpartikelniveauer bruges af afsendere, der designer og samler kombinationsemballage til kemikalier med høj renhed.
Funktioner:
  • Lækagesikker†
Inkluderer:
Polypropylen lukninger
Anbefalet til:
Opbevaring og forsendelse af mikroelektroniske eller biologiske reagenser
Et prøveproduktcertifikat, der giver cytotoksicitet, USP Klasse VI, FDA —Compliance 21 CFR og andre lovmæssige overholdelsesoplysninger er tilgængelige eller kan rekvireres fra vores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 16 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelsk) 16 oz.
Farve Neutral
Oversigt Flasker med lav partikelform med smal mund
Diameter (metrisk) Indvendig hals 21 mm
Materiale HDPE
nr. pr. sag 48
Sterilitet Ikke steril
Lukningsfarve Neutral
Lavt partikelindhold Ja
Halsfinish 28 mm
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI. Flasker vurderes til 15psi (103kPa) pr. 49 CFR 173.27(c)(2), ICAO Technical Instructions Part 4; 1.1.6 og IATA Dangerous Goods Regulations, afsnit 5.0.2.9.
Lukning inkluderet Ja
Mund Smal
Form Rund
Højde (metrisk) 171 mm
Produkttype Flaske med smal mund
Bredde (engelsk) 2,86 tommer.
Højde (engelsk) 6,71 tommer.
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 28 mm
Diameter (metrisk) 73 mm
Lukketype Skruelukning (samlet)
Gennem lukkedispenseringen Nej
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.