Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Certificerede lavpartikler HDPE-flasker med smal mund med lukning: Lab Pack
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Nalgene Certificerede lavpartikler HDPE-flasker med smal mund har ekstremt lavt indhold af spormetal, hvilket gør dem til et fremragende valg til opbevaring af kemikalier med høj renhed. Kontrolleret miljøfremstilling minimerer partikelforurening. Smalmundede flasker med certificerede lavpartikelniveauer bruges af afsendere, der designer og samler kombinationsemballage til kemikalier med høj renhed.
- Lækagesikker†
Inkluderer:
Polypropylen lukninger
Anbefalet til:
Opbevaring og forsendelse af mikroelektroniske eller biologiske reagenser
Et prøveproduktcertifikat, der giver cytotoksicitet, USP Klasse VI, FDA —Compliance 21 CFR og andre lovmæssige overholdelsesoplysninger er tilgængelige eller kan rekvireres fra vores
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 8 oz., 250 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 8 oz. |
| Farve | Neutral |
| Oversigt | Flasker med lav partikelform med smal mund |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 18 mm |
| Materiale | HDPE |
| nr. pr. sag | 72 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Lukningsfarve | Neutral |
| Vis mere |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.