Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PC lavpartikelbiotainere
Artikelnummer. 16410601
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 mL
1 L
2 L
5 L
10 L
20 L
Form:
Firkant
Firkantet med håndtag
Certificeringer/compliance:
USP <778 >
USP <778 >, USP Klasse VI, Ikke-cytotoksisk, USP <661 >, Ikke-pyrogen, FDA 21 CFR 177.1315
USP Klasse VI, ikke-cytotoksisk, USP < 661> , Ikke-pyrogen, FDA 21 CFR 177.1315
USP Klasse VI, ikke-cytotoksisk, USP < 661> , Ikke-pyrogen, FDA 21 CFR 177.1520
Temperaturområde (metrisk):
-100 °C til 100 °C
-70 °C til 70 °C
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Form Certificeringer/compliance Temperaturområde (metrisk) Pakningsstørrelse
16410601 10 L Firkant USP Klasse VI, ikke-cytotoksisk, USP < 661> , Ikke-pyrogen, FDA 21 CFR 177.1520 -100 °C til 100 °C -
16420591 125 mL Firkant USP <778 > -100 °C til 100 °C Pakke med 50
16440591 1 L Firkant USP <778 > -70 °C til 70 °C -
16470591 2 L Firkant USP <778 > -100 °C til 100 °C -
16490591 5 L Firkant USP Klasse VI, ikke-cytotoksisk, USP < 661> , Ikke-pyrogen, FDA 21 CFR 177.1315 -100 °C til 100 °C -
16480591 5 L Firkantet med håndtag USP <778 >, USP Klasse VI, Ikke-cytotoksisk, USP <661 >, Ikke-pyrogen, FDA 21 CFR 177.1315 -100 °C til 100 °C -
16400601 10 L Firkantet med håndtag USP Klasse VI, ikke-cytotoksisk, USP < 661> , Ikke-pyrogen, FDA 21 CFR 177.1520 -100 °C til 100 °C -
16440601 20 L Firkant USP Klasse VI, ikke-cytotoksisk, USP < 661> , Ikke-pyrogen, FDA 21 CFR 177.1520 -100 °C til 100 °C -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 16410601 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 38341042
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2780.00 DKK
    2559.11 DKK / Pakke med 2
    Spare 220.89 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Nalgene PC Low Particulate Biotainers er certificeret rene efter USP <788-standarden > , hvilket gør dem til en ideel løsning til biologisk og farmaceutisk produktion.
Specielt designet til farmaceutisk og biologisk fremstilling, Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonat Biotainer™ Flasker og Carboys reducerer risikoen for overført kontaminering. Holdbar, gennemskinnelig pc-konstruktion sikrer integriteten af din prøve, selv frosset til -100 °C. Leveres steril og klar til brug; herunder certificerede rene produkter, som opfylder USP < 788> standarder og endotoksiner under 0,5 EU/ml. Certificerede rene produkter inkluderer trelags emballage med to varmeforseglede lag for at lette adgangen til renrum.
  • Certificerede rene produkter inkluderer trelags emballage med to varmeforseglede lag for at lette adgangen til renrum
  • Sterile, brugsklare produkter med et Sterility Assurance Level på 10 -6 inde i flasken/lukket
  • Robust, PC kan bruges fra -100 C °til 100 C, °hvilket giver mulighed for både opvarmet blanding og frossen opbevaring eller forsendelse. Skal testes under faktiske brugsforhold, da resultaterne kan variere afhængigt af anvendelsen.
  • Inspektionsprocedurer gennem hele fremstillingen omfatter lækagetestning, dimensionstestning, visuel inspektion for partikler og frigivelsestest for at sikre, at produktet opfylder alle specifikationer
  • Alle beholder/lukkesystemer er certificeret tæt** for at beskytte værdifuldt indhold
  • Produkter kan leveres med tvungen ekstraktionsundersøgelser* , valideringsbind* og certifikater
  • Kundesupport omfatter vores meget erfarne kommercielle specialistteams, regulatoriske team, kvalitetsteam og regional teknisk support
Derudover inkluderer vores certificerede rene produkter:
  • Rent rum produceret i ISO Klasse 7 for at begrænse partikler under støbning
  • To varmeforseglede sterile barrierer for at beskytte produktet før brug
  • Varmeforseglede poser inkluderer hurtige afrivninger på toppen og bunden og placeret i kartonforing, der er snoet og tape/binde forseglet for at forhindre grov forurening på den indre emballage
  • Certificeret og lot-to-lot testet for at opfylde USP < 788> lave partikelkrav for at begrænse potentiel partikelforurening
  • Certificeret lavt endotoksin (0,50 EU/mL) iflg USP < 85> at reducere pyrogener
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 10 L
Farve Translucent Blue
Diameter (metrisk) Indvendig hals 48 mm
Til brug med (applikation) Forberedelse af medier/buffere ​, Opbevaring af medier/buffere, Indsamling af prøver, Opbevaring, Transportation (Transport) ​, Valideringstest, Lægemiddelstof, Lægemiddelprodukt
Materiale Polycarbonat
nr. pr. sag 2/Cs.
nr. pr. pakke 1 hv.
Sterilitet Steril
Temperaturområde (metrisk) -100 °C til 100 °C
Lukningsfarve Hvid
Lavt partikelindhold USP <788 > (Lav partikelmængde)
Lukning inkluderet Yes
Uddannet Yes
Mund Smal
Højde (metrisk) 337 mm
Højde (engelsk) 13,3 tommer
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 48 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Workflow-trin Upstream medie/bufferforberedelse og lagring. Upstream procesløsningslagring. Downstream validering, downstream mellemliggende lagring og transport. Transport af bulk-lægemiddelprodukter/-stoffer.
Kapacitet (engelsk) 338,1 oz.
Form Firkant
Certificeringer/compliance USP Klasse VI, ikke-cytotoksisk, USP < 661> , Ikke-pyrogen, FDA 21 CFR 177.1520
Engangs Single-use
Produkttype Opbevarings- og transportflaske
Vis mere Vis mindre
*Undersøgelser er ikke-GMP og leveres kun til informationsformål. Identifikationen og mængden af ekstraherbare materialer kan variere med rutinemæssige ændringer i fremstillingsprocessen. Undersøgelserne kan hjælpe dig med at afgøre, om yderligere undersøgelser, der kan udvaskes, er berettigede til at opfylde eventuelle gældende regulatoriske krav eller forventninger, og er tilgængelige under CDA ved at kontakte os på rocregsupport@thermofisher.com* Begrebet tæthed gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Lukkesystemer til flasker/kolber/tragte med lukninger på mindre end 100 mm kan, efter at de er fyldt med vand og vendt om, modstå et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og uden at der trænger vand ud. b) Lukkesystemer til flasker/tragte/kolber på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og uden at der trænger vand ud.
Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.