Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Centrifugeflaskeforseglingshættesamling
Beskrivelse
Giv et ekstra niveau af pålidelighed, når du kører ved maksimale hastigheder med Thermo Scientific™ Nalgene™ Centrifugeflaskeforseglingshætte, til brug med udvalgte 250 og 290 ml Thermo Scientific™ Nalgene™ centrifugeflasker med 38 mm lukkestørrelse.
- Anbefales til brug med Nalgene 250mL centrifugeflasker med 38mm lukning. Se produktindlægget for flaskekompatibilitet.
- Toppen passer sikkert til brug ved maksimale hastigheder uden lækage
- Autoklaverbar/lækagesikker† når det bruges med anbefalet Nalgene 250 ml centrifugeflasker
Inkluderer: Inkluderer polypropylen skruelåg og skulderring, Tefzel™ ETFE stik, og Viton™ fluorelastomer O-ring for at danne en tæthed† tætning, når den bruges med Nalgene Centrifugeflasker.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Centrifugeflaskeforseglingshættesamling |
| Materiale | Polypropylen, ETFE, Fluoroelastomer |
| nr. pr. sag | 2 |
| nr. pr. pakke | 2 |
| Trådstørrelse (metrisk) | S3 mm |
| Liner materiale | ETFE, fluorelastomer |
| Halsfinish | S3 mm |
| Produkttype | Flaskehættesamling |
| Til brug med (udstyr) | 250 og 290 ml Nalgene centrifugeflasker 3120-0250, 3122-0250, 3123-0250, 3127-0250 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.