Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Celle-si med 50 ml konisk rør
Artikelnummer. 31945338
Skift visning
Maskestørrelse:
40μ m
70μ m
100μ m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Maskestørrelse
31945338 100μ m
31945337 40μ m
31945336 70μ m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31945338 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 5000100
Forventet forsendelse: 23-03-2027
I celleforberedelse lægger en stærk start fundamentet. Cellesigten Nalgene™ hjælper dig med at udføre filtreringen af cellesuspensioner og vævsprøver mere konsekvent og effektivt.
Når hver levedygtig celle betyder noget, Thermo Scientific™ Nalgene™ er Cell Strainer designet til at forberede cellesuspensioner og vævsprøver til senere anvendelser, herunder cellekultur, flowcytometri, cellesortering og vævsdissociationsworkflows.  
Det integrerede design kombinerer en forudmonteret celle-si med et 50 ml konisk rør og et filtreringsområde op til 4 gange større end konventionelle designs for at understøtte effektiv og ensartet prøveforberedelse.
Funktioner ved Nalgene™ Cell Strainer:
  • Integreret design: Forudmonteret celle-sigtenet med integreret 50 ml konisk rør til klar prøveforberedelse
  • Stort filtreringsområde: Op til 4 gange større end konventionelle design for at forbedre prøvesigtbarheden og lette håndteringen
  • Skalerbar arbejdsgang: Kompatibel med Nalgene flasker ved at fjerne den interne adapter for en række prøvevolumer
  • _x000D_
  • Vakuumkompatibilitet: Understøtter behandling af udfordrende prøver eller applikationer, der kræver højere filtreringshastigheder
  • _x000D_
  • Håndfri håndtering: Inkluderer en individuel rørholder for nem prøvebehandling
  • _x000D_
  • Steril emballage: Individuelt pakket og let at åbne for at understøtte effektive laboratoriearbejdsgange
  • _x000D_
Kun til generel laboratoriebrug, ikke til in vitro-diagnostik eller parenterale analyser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mesh materiale Nylon
Mængde 12/Cs.
Engangs Engangsbrug
Farve Rød
Til brug med (applikation) Filtrer cellesuspensioner og vævsprøver for at opnå en ensartet målcellesuspension.
Inkluderer Individuel rørholder
Produkttype Celle Si
Sterilitet Steril
Til brug med (udstyr) Koniske rør, 50 ml
Maskestørrelse 100μ m