Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Carboy udskiftningsskrue lukninger og pakninger
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10632102
Halsfinish:
100-400
120-400
53B
83B
Materiale:
HDPE
Polypropylen
Silikone
TPE
Produkttype:
Skruelåg
Skruelåg med rem
Skruelukning og pakning
Tætningspakning
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 12
Pakke med 2
Pakke med 5
Artikelnummer. 10632102
Brand: Thermo Scientific™ 7121551200
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikker montering Thermo Scientific™ Nalgene™ Udskiftning af skruelukninger og pakninger til Nalgene Carboys giver tæthed† service
Sikker montering Thermo Scientific™ Nalgene™ Udskiftning af skruelukninger og pakninger til Nalgene Carboys giver tæthed† service
  • Lavet til at passe Nalgene Carboys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Oversigt Udskiftning af lukning
Materiale Polypropylen
nr. pr. sag 12
nr. pr. pakke 12
Halsfinish 120-400
Produkttype Skruelåg
Til brug med (udstyr) Nalgene Store Carboys og flasker
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.