Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Carboy udskiftningsskrue lukninger og pakninger
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10244451
Skift visning
Halsfinish:
100-400
120-400
53B
83B
Materiale:
HDPE
Polypropylen
Silikone
TPE
Produkttype:
Skruelåg
Skruelåg med rem
Skruelukning og pakning
Tætningspakning
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 12
Pakke med 2
Pakke med 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Halsfinish Materiale Produkttype unitSize
10244451 100-400 Polypropylen Skruelåg Pakke med 12
10632102 120-400 Polypropylen Skruelåg Pakke med 12
10789031 53B HDPE Skruelåg med rem Pakke med 10
10652292 53B Polypropylen Skruelåg Pakke med 12
10254451 53B HDPE Skruelukning og pakning Pakke med 12
10376081 53B TPE Tætningspakning Pakke med 12
10525571 83B Polypropylen Skruelåg Pakke med 2
10700333 83B TPE Tætningspakning Pakke med 5
10152351 83B HDPE Skruelåg Pakke med 2
10214451 83B Silikone Skruelåg Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10244451 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 7121501000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikker montering Thermo Scientific™ Nalgene™ Udskiftning af skruelukninger og pakninger til Nalgene Carboys giver tæthed† service
Sikker montering Thermo Scientific™ Nalgene™ Udskiftning af skruelukninger og pakninger til Nalgene Carboys giver tæthed† service
  • Lavet til at passe Nalgene Carboys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Oversigt Udskiftning af lukning
Materiale Polypropylen
nr. pr. sag 12
Halsfinish 100-400
Mund Smal, bred
Form Rund
Produkttype Skruelåg
Til brug med (udstyr) Nalgene flasker med bredere mund
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.