Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Boblepunktstestapparat
Diameter (metrisk) indvendig:
6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Designet til brug i en bred vifte af applikationer, Thermo Scientific™ Nalgene™ filtreringshardware og tilbehør kan bruges sammen med vores forskellige linjer af filtreringsenheder.
- Støbt aluminium
- Tester boblepunktet på 50, 75 og 90 mm Nalgene filtreringsprodukter
- Kalibreringsmåler og trykkilde medfølger ikke
- Accepterer 0,25 tommer. (6 mm) ID-rør
Indeholder: Adaptere og O-ringe
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | MF75 filterenheder og flasketopfiltre (50, 75 og 90 mm) |
| Materiale | Støbt aluminium |
| Til brug med (applikation) | Boblepunktstest |
| Inkluderer | Adaptere, O-ringe |
| nr. pr. sag | 1 |
| Mængde | Ea. |
| Type | Apparat |
| Diameter (engelsk) Indvendig | 0,25 tommer |
| Diameter (metrisk) indvendig | 6 mm |
Begrænset garantiperiode: Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser, der er beskrevet i vores salgsbetingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, hvor vi sender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.