Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Brudsikre, selvnulerende automatiske buretter
Description
Sikre gentagelige, nøjagtige resultater med Thermo Scientific™ Nalgene™ Brudsikre, selvnulerende automatiske buretter, der mødes ASTM E287 standarder. Disse akrylburetter er krystalklare, holdbare, nemme at bruge og sikrere end glas. Undgå chip
- Individually calibrated to meet accuracy of ASTM E287 for repeatable, accurate results
- Can be used with dilute mineral acids and bases except hydrofluoric acid and ammonium hydroxide
- pH range of 1-14 is ideal; compatible with up to 5% wt/wt acids and up to 30% bases accomodating a wide range of tirants
Includes:
- Acrylic buret
- LDPE squeeze bottle assembly
- 3′ (91cm) PVC tubing
- Buret cover
Specifications
Specifications
| Farve | Klar |
| Kapacitet (metrisk) | 25 ml |
| Længde (metrisk) | 52.8 cm |
| Materiale | Akryl |
| Gradueringer | 0.1 mL |
| nr. pr. pakke | 1 |
| nr. pr. sag | 4 |
| Tolerance | ±0,06 ml |
| Volumen (metrisk) reservoir | 500 mL |
| Type | Automatisk Buret |
| Show More |
Ikke til brug med alkoholer og organiske opløsningsmidler. Udsættelse for disse løsninger vil forårsage øjeblikkelig skade.