Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Brudsikre, selvnulerende automatiske buretter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11314535
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
11314535 10 ml Pakke med 4
15252239 25 ml Pakke med 4
10708701 50 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11314535 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 36400010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-05-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikre gentagelige, nøjagtige resultater med disse brudsikre, selvnulstillede, automatiske buretter, der mødes ASTM E287.
Sikre gentagelige, nøjagtige resultater med Thermo Scientific™ Nalgene™ Brudsikre, selvnulerende automatiske buretter, der mødes ASTM E287 standarder. Disse akrylburetter er krystalklare, holdbare, nemme at bruge og sikrere end glas. Undgå chip
Features:
  • Individually calibrated to meet accuracy of ASTM E287 for repeatable, accurate results
  • Can be used with dilute mineral acids and bases except hydrofluoric acid and ammonium hydroxide
  • pH range of 1-14 is ideal; compatible with up to 5% wt/wt acids and up to 30% bases accomodating a wide range of tirants
Includes:
  • Acrylic buret
  • LDPE squeeze bottle assembly
  • 3′ (91cm) PVC tubing
  • Buret cover
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Længde (metrisk) 32.0 cm
Materiale Akryl
Gradueringer 0.1 mL
nr. pr. pakke 1
nr. pr. sag 4
Tolerance ±0,04 ml
Volumen (metrisk) reservoir 500 mL
Type Automatisk Buret
Certificeringer/compliance ASTM E287
Ikke til brug med alkoholer og organiske opløsningsmidler. Udsættelse for disse løsninger vil forårsage øjeblikkelig skade.