Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Brudsikre, selvnulerende automatiske buretter
Beskrivelse
Sikre gentagelige, nøjagtige resultater med Thermo Scientific™ Nalgene™ Brudsikre, selvnulerende automatiske buretter, der mødes ASTM E287 standarder. Disse akrylburetter er krystalklare, holdbare, nemme at bruge og sikrere end glas. Undgå chip
- Individuelt kalibreret for at opfylde nøjagtigheden af ASTM E287 for gentagelige, præcise resultater
- Kan bruges med fortyndede mineralsyrer og baser, undtagen fluorsyre og ammoniumhydroxid
- pH-området 1-14 er ideelt; kompatibelt med op til 5% vægt/vægt-syrer og op til 30% baser, der rummer et bredt spektrum af tiranter
Inkluderer:
- Akrylburet
- LDPE Klemmeflaskesamling
- 3′ (91 cm) PVC-rør
- Buret-dæksel
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Længde (metrisk) | 71.9 cm |
| Materiale | Akryl |
| Gradueringer | 0.1 mL |
| nr. pr. pakke | 1 |
| nr. pr. sag | 4 |
| Tolerance | ±0,1 ml |
| Volumen (metrisk) reservoir | 1000 mL |
| Type | Automatisk Buret |
| Vis mere |
Ikke til brug med alkoholer og organiske opløsningsmidler. Udsættelse for disse løsninger vil forårsage øjeblikkelig skade.