Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Boston runde uigennemsigtige hvide HDPE-flasker uden lukning: Bulk Pack
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10621484
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Lukkestørrelse:
20 mm
24 mm
28 mm
38-430 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 125
Pakke med 250
Pakke med 50
Pakke med 500
Artikelnummer. 10621484
Brand: Thermo Scientific™ 3620080016
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Specielt designet til krævende laboratoriebrug, disse pålidelige, holdbare flasker er uigennemsigtige hvide til brug med lysfølsomme produkter og giver fremragende kemikalieresistens.
Beskyt lysfølsomme produkter med kemisk resistente Thermo Scientific™ Nalgene™ Boston runde uigennemsigtige hvide HDPE-flasker uden lukning. Specielt designet til krævende laboratoriebrug opfylder disse pålidelige, holdbare flasker specifikationerne for lysbestandige beholdere pr. USP krav, seneste udgave.
  • Uigennemsigtig hvid HDPE
  • Opfyld kravene til lysbestandige beholdere pr USP seneste udgave
  • Holdbare, ensartede vægge er modstandsdygtige over for spaltning eller punktering
  • Stiv og gennemskinnelig, med fremragende kemisk resistens
  • God til frysebrug til -100 °C
  • Lækagesikker†
Bestillingsoplysninger:
Bulk-pakket; bestille lukninger separat (362150-serien).
Bemærk:
En række farvede lukninger er tilgængelige separat til disse flasker. †Udtrykket“ tæt” gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 16 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelsk) 16 oz.
Farve Uigennemsigtig hvid
Oversigt Boston rund flaske med smal mund
Diameter (metrisk) Indvendig hals 21 mm
Til brug med (applikation) Lysfølsomme produkter og giver fremragende kemisk resistens
Materiale HDPE
nr. pr. sag 125
nr. pr. pakke 125
Sterilitet Ikke steril
Halsfinish 28 mm
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasser VI. Produkt opfylder kravene til lysbestandige beholdere pr USP seneste udgave.
Lukning inkluderet Ja
Mund Smal
Form Rund
Højde (metrisk) 170 mm
Produkttype Boston rund flaske
Højde (engelsk) 6,69 tommer.
Lukkestørrelse 28 mm
Diameter (metrisk) 73 mm
Lukketype Ikke inkluderet
Gennem lukkedispenseringen Nej
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i to minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.