Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Boston runde, uigennemsigtige ravfarvede HDPE-flasker med smal mund med lukning: Bulk Pack
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4521855
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Lukkestørrelse:
20 mm
24 mm
28 mm
38-430 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 125
Pakke med 250
Pakke med 50
Pakke med 500
Artikelnummer. 10150903
Brand: Thermo Scientific™ 3120040001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Reducer UV-lystransmission og beskyt lysfølsomme væsker ved at bruge disse uigennemsigtige ravfarvede HDPE-flasker, ideelle til emballageapplikationer.
Reducer UV-lystransmission og beskyt lysfølsomme væsker ved at bruge Thermo Scientific™ Nalgene™ Boston runde smalmundede uigennemsigtige ravfarvede HDPE-flasker med lukning. Disse flasker er ideelle til emballeringsapplikationer.
  • Uigennemsigtige ravfarvede HDPE-flasker med smal mund med uigennemsigtig ravfarvet polypropylen-lukning
  • Ensartede vægge er modstandsdygtige over for spaltning eller punktering
  • Linerless caps inkluderet
  • Bulkpakket til emballeringsapplikationer
  • Overholder USP krav til lysbestandige beholdere
  • Lækagesikker†
Bestillingsoplysninger:
Flasker og lukninger er pakket i separate polyposer i samme karton. †Udtrykket“ tæt” gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 1 oz., 30 ml
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelsk) 1 oz.
Farve Uigennemsigtig rav
Oversigt Boston rund flaske med smal mund
Diameter (metrisk) Indvendig hals 14 mm
Materiale HDPE
nr. pr. sag 1000
nr. pr. pakke 1000
Sterilitet Ikke steril
Lukningsfarve Uigennemsigtig rav
Halsfinish 20 mm
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI. Produkt opfylder kravene til lysbestandige beholdere pr USP seneste udgave.
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Smal
Form Rund
Højde (metrisk) 61 mm
Produkttype Flaske med smal mund
Bredde (engelsk) 1,35 tommer.
Højde (engelsk) 2,4''
Lukke liner Uforet
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 20 mm
Diameter (metrisk) 34 mm
Lukketype Ja (massepakket, usamlet)
Gennem lukkedispenseringen Nej
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.