Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Boston runde, uigennemsigtige ravfarvede HDPE-flasker med smal mund med lukning: Bulk Pack
Description
Reducer UV-lystransmission og beskyt lysfølsomme væsker ved at bruge Thermo Scientific™ Nalgene™ Boston runde smalmundede uigennemsigtige ravfarvede HDPE-flasker med lukning. Disse flasker er ideelle til emballeringsapplikationer.
- Uigennemsigtige ravfarvede HDPE-flasker med smal mund med uigennemsigtig ravfarvet polypropylen-lukning
- Ensartede vægge er modstandsdygtige over for spaltning eller punktering
- Linerless caps inkluderet
- Bulkpakket til emballeringsapplikationer
- Overholder USP krav til lysbestandige beholdere
- Lækagesikker†
Bestillingsoplysninger:
Flasker og lukninger er pakket i separate polyposer i samme karton. †Udtrykket“ tæt” gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
Specifications
Specifications
| Volumen | 1 oz., 30 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 1 oz. |
| Farve | Uigennemsigtig rav |
| Oversigt | Boston rund flaske med smal mund |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 14 mm |
| Materiale | HDPE |
| nr. pr. sag | 1000 |
| nr. pr. pakke | 1000 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Show More |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.