Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ BioTransportbærer
Artikelnummer. 10340301
Skift visning
Materiale:
Polycarbonat
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
10340301 Polycarbonat Hver
1 options
For at undgå eksponering for biologisk farligt materiale ved utilsigtede spild i bæreren, autoklav og bortskaffelse af bærer og indhold uden at åbne klemmer.
Artikelnummer. 10340301 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 71350001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    932.00 DKK
    755.40 DKK / Pakke med 1
    Spare 176.60 DKK
    18% Slukket
Forventet forsendelse: 18-12-2026
For at undgå eksponering for biologisk farligt materiale ved utilsigtede spild i bæreren, autoklav og bortskaffelse af bærer og indhold uden at åbne klemmer.
Se nemt indholdet med BioTransport Carrier.Thermo Scientific™ Nalgene™
Transportstativer med rør eller prøveholdere fyldt med potentielt smitsomme materialer ved hjælp af Thermo Scientific™ Nalgene™ BioTransport Carrier, som giver fremragende synlighed af indholdet.
  • Polycarbonatbærer er sej og brudresistent
  • Let at forstå, indstøbte greb
  • Silikonepakningen tætner tæt
  • Klemmer holder bæreren sikkert lukket og sikrer lækagebestandig forsegling
  • Rustfrit stål-håndtag fås separat (7136-0001)
  • Ved utilsigtede spild inde i bæreren, autoklav med lukkede klemmer
At undgå eksponering for biologisk farligt materiale ved utilsigtede spild i bæreren, autoklav og bortskaffelse af bærer og indhold uden at åbne klemmerne. For at undgå eksponering for biologisk farligt materiale ved utilsigtede spild i bæreren, autoklav og bortskaffelse af bærer og indhold uden at åbne klemmer.
Venligst genanvend bølgekartonerne og de poser LDPE , dine Nalgene produkter leveres i.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Opfylder OSHA-standard 29 CFR Del 1910.1030 til brug som beskyttelse mod blodbårne patogener
Oversigt BioTransportbærer
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Polycarbonat
nr. pr. sag 4
nr. pr. pakke 1
Dimensioner (L x B x H) 14,5 x 7,3 x 6,687 tommer (36,8 x 18,4 x 17,0 cm)
Længde (metrisk) 36.8 cm
Længde (engelsk) 14,5 tommer
Bredde (engelsk) 7,3''
Højde (engelsk) 6,687 tommer
Produkttype BioTransportbærer
Højde (metrisk) 17.0 cm
Bredde (metrisk) 18.4 cm