Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG-certificeret ren valideringsflaske, 5 mL
Kapacitet (metrisk):
5 mL
Beskrivelse
- Specielt designet til farmaceutisk og biologisk fremstilling
- Certificeret Clean, valideret til USP 788
- Må kun bruges til undersøgelsesformål. Ikke beregnet til brug i diagnostiske procedurer
- <0,5 EU/mL Endotoxin
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| Farve | Klar |
| Til brug med (applikation) | Væskeopbevaring og transport |
| Materiale | PETG |
| nr. pr. sag | 416 |
| nr. pr. pakke | 52 |
| Mængde | 416/Sag |
| Sterilitet | Steril |
| Vægt (engelsk) | 9 lb. |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Vis mere |