Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PC Platinum Certificeret Clean™ Biotainer™ Flaske
Artikelnummer. 16480631
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 mL
20 mL
1 L
2 L
5 L
10 L
Form:
Firkant
Rund
Pakningsstørrelse:
Pakke med 504
Pakke med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Form Pakningsstørrelse
16480631 20 mL Rund Pakke med 504
16470631 5 mL Rund -
16420631 1 L Firkant -
16440631 2 L Firkant -
16450631 5 L Firkant Pakke med 6
16460631 10 L Firkant -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16480631 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CEN350020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43390.00 DKK
    39722.15 DKK / Pakke med 504
    Spare 3667.85 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 19-04-2027
Thermo Scientific™ Nalgene™ PC Platinum Certificeret Clean™ Biotainer™ Flasker er certificeret og parti-til-lot testet til at indeholde mindre end 1/3 af de tilladte partikler iht. USP < 788> for at begrænse potentiel partikelforurening.
Produkterne vaskes med USP Vand til injektion og håndteret eftervask i klasse 5 renrum med klasse 4 emballage/inspektionshætter for at producere disse meget lavt partikelholdige produkter. Certificeret og parti-til-lot testet til at indeholde mindre end 1/3 af de tilladte partikler iht USP < 788> for at begrænse potentiel partikelforurening. Sterile, brugsklare produkter med et Sterility Assurance Level på 10 -6 inde i beholderen/lukket, inklusive to varmeforseglede sterile barrierer for at beskytte produktet før brug.
  • Reducer risikoen for overført kontaminering og eliminer omkostningerne til rengøring, sterilisering og tilhørende valideringer
  • Holdbar, gennemsigtig pc-konstruktion sikrer integriteten af din prøve
  • Designet specielt til farmaceutiske og biologiske producenter
  • Lukningerne har en silikoneforing for lækagesikkerhed
  • Omfattende støtte til valideringsdokumentation
  • Fremragende til fryseapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 20 mL
Farve Gennemsigtig blå
Diameter (metrisk) Indvendig hals 20 mm
Til brug med (applikation) Forberedelse af medier/buffere ​, Opbevaring af medier/buffere, Indsamling af prøver, Opbevaring, Transportation (Transport) ​, Valideringstest, Lægemiddelstof, Lægemiddelprodukt
Materiale Polycarbonat
nr. pr. sag 504/Cs.
nr. pr. pakke 84/Pk.
Sterilitet Steril
Temperaturområde (metrisk) -100 °C til 100 °C
Vægt (engelsk) 23.5 lb.
Lukningsfarve Hvid
Lavt partikelindhold <1/3 USP < 788> (Ultralav partikelform)
Lukning inkluderet Ja
Mund Smal
Højde (metrisk) 68.5 mm
Bredde (engelsk) 11 tommer
Lukke liner Silikone
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 20 mm
Diameter (metrisk) 30 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 0,67 oz.
Form Rund
Certificeringer/compliance USP Klasse VI, USP 661, FDA 21 CFR 177.1315
Produkttype Medieflaske