Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PC Platinum Certificeret Clean™ Biotainer™ Flaske
Artikelnummer. 16450631
Kapacitet (metrisk):
5 mL
20 mL
1 L
2 L
5 L
10 L
Form:
Firkant
Rund
Pakningsstørrelse:
Pakke med 504
Pakke med 6
Artikelnummer. 16450631
Brand: Thermo Scientific™ CEN340542
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ Nalgene™ PC Platinum Certificeret Clean™ Biotainer™ Flasker er certificeret og parti-til-lot testet til at indeholde mindre end 1/3 af de tilladte partikler iht. USP < 788> for at begrænse potentiel partikelforurening.
Produkterne vaskes med USP Vand til injektion og håndteret eftervask i klasse 5 renrum med klasse 4 emballage/inspektionshætter for at producere disse meget lavt partikelholdige produkter. Certificeret og parti-til-lot testet til at indeholde mindre end 1/3 af de tilladte partikler iht USP < 788> for at begrænse potentiel partikelforurening. Sterile, brugsklare produkter med et Sterility Assurance Level på 10 -6 inde i beholderen/lukket, inklusive to varmeforseglede sterile barrierer for at beskytte produktet før brug.
  • Reducer risikoen for overført kontaminering og eliminer omkostningerne til rengøring, sterilisering og tilhørende valideringer
  • Holdbar, gennemsigtig pc-konstruktion sikrer integriteten af din prøve
  • Designet specielt til farmaceutiske og biologiske producenter
  • Lukningerne har en silikoneforing for lækagesikkerhed
  • Omfattende støtte til valideringsdokumentation
  • Fremragende til fryseapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5 L
Kapacitet (engelsk) 169 oz.
Farve Klar
Diameter (metrisk) Indvendig hals 48 mm
Til brug med (applikation) Forberedelse af medier/buffere ​, Opbevaring af medier/buffere, Indsamling af prøver, Opbevaring, Transportation (Transport) ​, Valideringstest, Lægemiddelstof, Lægemiddelprodukt
Højde (metrisk) med lukning 299 mm
Materiale Polycarbonat
nr. pr. sag 6/Cs.
Sterilitet Steril
Temperaturområde (metrisk) -100 °C til 100 °C
Vægt (engelsk) 8.6 lb.
Lukningsfarve Hvid
Lavt partikelindhold <1/3 USP < 788> (Ultralav partikelform)
Certificeringer/compliance <1/3 partikler tilladt iflg USP < 778>
Lukning inkluderet Ja
Mund Smal
Form Firkant
Højde (metrisk) 299 mm
Produkttype Medieflaske
Bredde (engelsk) 14,3 tommer
Lukke liner Silikone
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 48 mm
Diameter (metrisk) 166 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres