Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PC Platinum Certificeret Clean™ Biotainer™ Flaske
Beskrivelse
Produkterne vaskes med USP Vand til injektion og håndteret eftervask i klasse 5 renrum med klasse 4 emballage/inspektionshætter for at producere disse meget lavt partikelholdige produkter. Certificeret og parti-til-lot testet til at indeholde mindre end 1/3 af de tilladte partikler iht USP < 788> for at begrænse potentiel partikelforurening. Sterile, brugsklare produkter med et Sterility Assurance Level på 10 -6 inde i beholderen/lukket, inklusive to varmeforseglede sterile barrierer for at beskytte produktet før brug.
- Reducer risikoen for overført kontaminering og eliminer omkostningerne til rengøring, sterilisering og tilhørende valideringer
- Holdbar, gennemsigtig pc-konstruktion sikrer integriteten af din prøve
- Designet specielt til farmaceutiske og biologiske producenter
- Lukningerne har en silikoneforing for lækagesikkerhed
- Omfattende støtte til valideringsdokumentation
- Fremragende til fryseapplikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1 L |
| Kapacitet (engelsk) | 33,8 oz. |
| Farve | Klar |
| Diameter (engelsk) Indvendig hals | 1,89 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 48 mm |
| Til brug med (applikation) | Forberedelse af medier/buffere , Opbevaring af medier/buffere, Indsamling af prøver, Opbevaring, Transportation (Transport) , Valideringstest, Lægemiddelstof, Lægemiddelprodukt |
| Materiale | Polycarbonat |
| nr. pr. sag | 35/Cs. |
| nr. pr. pakke | 5/Pk. |
| Sterilitet | Steril |
| Vis mere |