Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PC Certificeret Clean Biotainer Flaske, 125 ml
Artikelnummer. 16400631
Kapacitet (metrisk):
125 mL
Artikelnummer. 16400631
Brand: Thermo Scientific™ CEN303042
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ Nalgene™ Biotainer™ Flasker designet til farmaceutiske og biologiske formål
  • Reducer risikoen for overført kontaminering og eliminer omkostningerne til rengøring, sterilisering og tilhørende valideringer
  • Holdbar, gennemsigtig pc-konstruktion sikrer integriteten af din prøve
  • Designet specielt til farmaceutiske og biologiske producenter
  • Lukningerne har en silikoneforing for lækagesikkerhed
  • Omfattende støtte til valideringsdokumentation
  • Fremragende til fryseapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Farve Klar
Oversigt Nalgene™ Platin certificeret Clean™ Firkantet PETG Biotainer™ Flaske, 125 ml, steril,< 1/3 partikler tilladt iflg USP < 778>
Diameter (engelsk) Indvendig hals 1,06 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig hals 26.7 mm
Højde (metrisk) med lukning 104.6 mm
Materiale Polycarbonat
nr. pr. sag 50
Sterilitet Steril
Vægt (engelsk) 8 lb.
Certificeringer/compliance <1/3 partikler tilladt iflg USP < 778>
Mund Smal
Form Firkant
Højde (metrisk) 104.6 mm
Bredde (engelsk) 12,5''
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 38 mm
Diameter (metrisk) 52.1 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres