Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Beholdere til biofarligt affald
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4525609
Kapacitet (metrisk):
5.5 L
19 L
57 L
Diameter (metrisk) Udvendig:
22 cm
28 cm
34 cm
Højde (metrisk):
28 cm
43 cm
74 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10556551
Brand: Thermo Scientific™ 63700004
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Foretag sekundær indeslutning af biofarligt affald med disse beholdere til biofarligt affald, som har praktisk et-trins sterilisering og muliggør enhåndsbortskaffelse af materialer.
Udfør sekundær indeslutning af biofarligt affald med Thermo Scientific™ Nalgene™ Beholdere til biologisk farligt affald, som har praktisk et-trins sterilisering, —ingen grund til at fjerne posen. En portåbning i dækslet giver mulighed for enhåndsbortskaffelse af materialer, hvilket begrænser eksponeringen for smitsomt affald. Beholderne rummer autoklaveposer i standardstørrelse (medfølger ikke).
Funktioner:
  • Vil ikke ruste, bule eller punktere som andre materialer
  • Overholder US OSHA Standard 29 CFR Part 1910.1030 til brug som beskyttelse mod blodbårne patogener
  • Autoklaverbar/biologisk fare
  • Symbol trykt på engelsk og spansk
.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 1,5 gal.
Certificeringer/compliance US OSHA Standard 29 CFR Part 1910.1030
Diameter (engelsk) Ydre 8,75 tommer.
Kapacitet (metrisk) 5.5 L
Materiale Polypropylen
Sterilitet Ikke steril
Type Affaldsbeholder Biofarligt
Højde (engelsk) 11''
Højde (metrisk) 28 cm
nr. pr. sag 1
nr. pr. pakke 1
Diameter (metrisk) Udvendig 22 cm