Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Beholdere til biofarligt affald
Artikelnummer. 10712951
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5.5 L
19 L
57 L
Diameter (metrisk) Udvendig:
22 cm
28 cm
34 cm
Højde (metrisk):
28 cm
43 cm
74 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
10712951 19 L 28 cm 43 cm Hver
10556551 5.5 L 22 cm 28 cm Hver
10481022 57 L 34 cm 74 cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10712951 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 63700005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3285.00 DKK
    2865.08 DKK / Pakke med 1
    Spare 419.92 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Foretag sekundær indeslutning af biofarligt affald med disse beholdere til biofarligt affald, som har praktisk et-trins sterilisering og muliggør enhåndsbortskaffelse af materialer.
Udfør sekundær indeslutning af biofarligt affald med Thermo Scientific™ Nalgene™ Beholdere til biologisk farligt affald, som har praktisk et-trins sterilisering, —ingen grund til at fjerne posen. En portåbning i dækslet giver mulighed for enhåndsbortskaffelse af materialer, hvilket begrænser eksponeringen for smitsomt affald. Beholderne rummer autoklaveposer i standardstørrelse (medfølger ikke).
Funktioner:
  • Vil ikke ruste, bule eller punktere som andre materialer
  • Overholder US OSHA Standard 29 CFR Part 1910.1030 til brug som beskyttelse mod blodbårne patogener
  • Autoklaverbar/biologisk fare
  • Symbol trykt på engelsk og spansk
.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 5 gal.
Certificeringer/compliance US OSHA Standard 29 CFR Part 1910.1030
Oversigt Affaldsbeholder Biohazardous PP 5 gallon
Diameter (engelsk) Ydre 11''
Kapacitet (metrisk) 19 L
Materiale Polypropylen
Sterilitet Ikke steril
Type Affaldsbeholder Biofarligt
Højde (engelsk) 17 tommer
Højde (metrisk) 43 cm
nr. pr. sag 1
nr. pr. pakke 1
Diameter (metrisk) Udvendig 28 cm