Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Beholdere til biofarligt affald
Kapacitet (metrisk):
5.5 L
19 L
57 L
Diameter (metrisk) Udvendig:
22 cm
28 cm
34 cm
Højde (metrisk):
28 cm
43 cm
74 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Udfør sekundær indeslutning af biofarligt affald med Thermo Scientific™ Nalgene™ Beholdere til biologisk farligt affald, som har praktisk et-trins sterilisering, —ingen grund til at fjerne posen. En portåbning i dækslet giver mulighed for enhåndsbortskaffelse af materialer, hvilket begrænser eksponeringen for smitsomt affald. Beholderne rummer autoklaveposer i standardstørrelse (medfølger ikke).
Funktioner:
- Vil ikke ruste, bule eller punktere som andre materialer
- Overholder US OSHA Standard 29 CFR Part 1910.1030 til brug som beskyttelse mod blodbårne patogener
- Autoklaverbar/biologisk fare
- Symbol trykt på engelsk og spansk
.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 15 gal. |
| Certificeringer/compliance | US OSHA Standard 29 CFR Part 1910.1030 |
| Diameter (engelsk) Ydre | 13,25 tommer. |
| Kapacitet (metrisk) | 57 L |
| Materiale | Polypropylen |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Type | Affaldsbeholder Biofarligt |
| Højde (engelsk) | 29 tommer. |
| Højde (metrisk) | 74 cm |
| nr. pr. sag | 1 |
| Vis mere |