Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Büchner todelte polypropylentragte
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4525022
Kapacitet (metrisk):
83 ml
186 ml
358 ml
919 ml
2,91 l
Diameter (metrisk) Øverst:
58 mm
75 mm
99 mm
132 mm
175 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10657711
Brand: Thermo Scientific™ 42800550
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Adskil de lette og holdbare todelte polypropylentragte for nem rengøring. Disse tragte vil ikke flække, revne eller gå i stykker.
Adskil den lette og holdbare Thermo Scientific™ Nalgene™ Büchner todelte polypropylentragte til nem rengøring. Disse autoklaverbare tragte vil ikke flække, revne eller gå i stykker, hvilket gør dem til et værdifuldt aktiv for laboratoriesikkerhedsprogrammer.
  • Sturdy funnels consist of cup and funnel with perforated plate for easy cleaning and good chemical resistance
  • All sizes are made entirely of polypropylene and are autoclavable to 135°C (275°F)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 58 mm
Kapacitet (metrisk) 83 ml
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 104 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Oversigt Funnel Buchner PP 55mm
Længde (metrisk) stilk 45mm
Mængde 1/Pk.; 8/Cs.