Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Büchner todelte polypropylentragte
Artikelnummer. 10711411
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
83 ml
186 ml
358 ml
919 ml
2,91 l
Diameter (metrisk) Øverst:
58 mm
75 mm
99 mm
132 mm
175 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Øverst Pakningsstørrelse
10711411 919 ml 132 mm Hver
10657711 83 ml 58 mm Hver
10525492 186 ml 75 mm Hver
10701411 358 ml 99 mm Hver
10186350 2,91 l 175 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10711411 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 42801100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    295.00 DKK
    262.99 DKK / Pakke med 1
    Spare 32.01 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Adskil de lette og holdbare todelte polypropylentragte for nem rengøring. Disse tragte vil ikke flække, revne eller gå i stykker.
Adskil den lette og holdbare Thermo Scientific™ Nalgene™ Büchner todelte polypropylentragte til nem rengøring. Disse autoklaverbare tragte vil ikke flække, revne eller gå i stykker, hvilket gør dem til et værdifuldt aktiv for laboratoriesikkerhedsprogrammer.
  • Robuste skorstene består af kop og tragt med perforeret plade for nem rengøring og god kemisk resistens
  • Alle størrelser er udelukkende lavet af polypropylen og kan autoklaveres til 135 °C (275 °F)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 132 mm
Kapacitet (metrisk) 919 ml
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 214 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Oversigt Skorsten Buchner PP 110 mm
Længde (metrisk) stilk 92 mm
Mængde 1/Pk.; 4/Cs.