Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Büchner todelte polypropylentragte
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10701411
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
83 ml
186 ml
358 ml
919 ml
2,91 l
Diameter (metrisk) Øverst:
58 mm
75 mm
99 mm
132 mm
175 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Øverst unitSize
10701411 358 ml 99 mm Hver
10657711 83 ml 58 mm Hver
10525492 186 ml 75 mm Hver
10711411 919 ml 132 mm Hver
10186350 2,91 l 175 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10701411 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 42800900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    187.00 DKK
    181.68 DKK / Pakke med 1
    Spare 5.32 DKK
    2% Slukket
Forventet forsendelse: 31-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Adskil de lette og holdbare todelte polypropylentragte for nem rengøring. Disse tragte vil ikke flække, revne eller gå i stykker.
Adskil den lette og holdbare Thermo Scientific™ Nalgene™ Büchner todelte polypropylentragte til nem rengøring. Disse autoklaverbare tragte vil ikke flække, revne eller gå i stykker, hvilket gør dem til et værdifuldt aktiv for laboratoriesikkerhedsprogrammer.
  • Sturdy funnels consist of cup and funnel with perforated plate for easy cleaning and good chemical resistance
  • All sizes are made entirely of polypropylene and are autoclavable to 135°C (275°F)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 99 mm
Kapacitet (metrisk) 358 ml
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 168 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Oversigt Funnel Buchner PP 90mm
Længde (metrisk) stilk 70 mm
Mængde 1/Pk.; 4/Cs.