Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Büchner todelte polypropylentragte
Artikelnummer. 10525492
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
83 ml
186 ml
358 ml
919 ml
2,91 l
Diameter (metrisk) Øverst:
58 mm
75 mm
99 mm
132 mm
175 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Øverst Pakningsstørrelse
10525492 186 ml 75 mm Hver
10657711 83 ml 58 mm Hver
10701411 358 ml 99 mm Hver
10711411 919 ml 132 mm Hver
10186350 2,91 l 175 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10525492 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 42800700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.00 DKK
    107.69 DKK / Pakke med 1
    Spare 13.31 DKK
    11% Slukket
På lager
Add to basket
Edge
Add to basket
Adskil de lette og holdbare todelte polypropylentragte for nem rengøring. Disse tragte vil ikke flække, revne eller gå i stykker.
Adskil den lette og holdbare Thermo Scientific™ Nalgene™ Büchner todelte polypropylentragte til nem rengøring. Disse autoklaverbare tragte vil ikke flække, revne eller gå i stykker, hvilket gør dem til et værdifuldt aktiv for laboratoriesikkerhedsprogrammer.
  • Robuste skorstene består af kop og tragt med perforeret plade for nem rengøring og god kemisk resistens
  • Alle størrelser er udelukkende lavet af polypropylen og kan autoklaveres til 135 °C (275 °F)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diameter (metrisk) Øverst 75 mm
Kapacitet (metrisk) 186 ml
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 147 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Oversigt Skorsten Buchner PP 70 mm
Længde (metrisk) stilk 65mm
Mængde 1/Pk.; 6/Cs.