Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Büchner todelte polypropylentragte
Beskrivelse
Adskil de lette og holdbare todelte polypropylentragte for nem rengøring. Disse tragte vil ikke flække, revne eller gå i stykker.
Adskil den lette og holdbare Thermo Scientific™ Nalgene™ Büchner todelte polypropylentragte til nem rengøring. Disse autoklaverbare tragte vil ikke flække, revne eller gå i stykker, hvilket gør dem til et værdifuldt aktiv for laboratoriesikkerhedsprogrammer.
- Sturdy funnels consist of cup and funnel with perforated plate for easy cleaning and good chemical resistance
- All sizes are made entirely of polypropylene and are autoclavable to 135°C (275°F)
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 175 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 2,91 l |
| Materiale | Polypropylen |
| Højde (metrisk) | 285 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Oversigt | Funnel Buchner PP 150mm |
| Længde (metrisk) stilk | 107mm |
| Mængde | 1/Pk.; 4/Cs. |