Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklaverbar septumlukning, autoklaverbar, størrelse 38-430
Artikelnummer. 10182441
Skift visning
Trådstørrelse (metrisk):
S2 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. Trådstørrelse (metrisk) Pakningsstørrelse
10182441 S2 mm Pakke med 12
1 options
Bemærk: Kun til laboratoriebrug; ikke til in vitro diagnose eller parenteral.
Artikelnummer. 10182441 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. DS21680384
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    434.00 DKK
    284.26 DKK / Pakke med 12
    Spare 149.74 DKK
    34% Slukket
På lager
Bemærk: Kun til laboratoriebrug; ikke til in vitro diagnose eller parenteral.
Aktiver aseptisk injektion af reagens eller prøveudtagning uden at kompromittere steriliteten eller integriteten af indholdet med denne autoklaverbare septumlukning.
Aktiver aseptisk injektion af reagens eller prøveudtagning uden at kompromittere steriliteten eller integriteten af indholdet med Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklaverbar Septum lukning, velegnet til brug med enhver flaske eller beholder med 38-430 hals, inkl. Nalgene kulturkar.
  • Brug med 18-gauge eller mindre nåle
  • Polypropylen lukning med termoplastisk elastomer septum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Oversigt Autoklaverbare septumlukninger
Materiale Polypropylen
nr. pr. sag 12
Mængde Hver
Sterilitet Ikke steril
Trådstørrelse (metrisk) S2 mm
Halsfinish 38-430
Mund Gevind
Til brug med (udstyr) Nalgene flasker med 38-430 gevind mund.
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produkttype Septum lukning