Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklaverbare polypropylen pander
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4520927
Kapacitet (metrisk):
2 l
2,8 l
3,1 l
5 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10331011
Brand: Thermo Scientific™ 69021000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Autoklaver instrumenter og laboratorieartikler gentagne gange med disse autoklaverbare polypropylenpander med kraftig konstruktion.
Gentagne gange autoklaver instrumenter og labware med Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklaverbare polypropylenpander, med kraftig konstruktion, ekstra stærke fælge og afrundede hjørner for nem rengøring.
  • Tapered for nesting to save space
  • Rolled edges provide extra stiffness for carrying heavy contents
  • Heavy wall construction will withstand rugged use and repeated autoclaving
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2 l
Dimensioner (L x B x H) 10.25 x 6.25 x 2.5 in.
Oversigt Polypropylene Autoclavable Pan
Højde (metrisk) 64 mm
Længde (metrisk) 260 mm
Materiale Polypropylen
Type Autoclavable Pan
Bredde (metrisk) 159 mm
Længde (engelsk) 10 1/4 in.
nr. pr. pakke 1
Højde (engelsk) 2 1/2 in.
Bredde (engelsk) 6 1/4 in.