Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklaverbare polypropylen pander
Beskrivelse
Gentagne gange autoklaver instrumenter og labware med Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklaverbare polypropylenpander, med kraftig konstruktion, ekstra stærke fælge og afrundede hjørner for nem rengøring.
- Tilspidset til indlejring for at spare plads
- Valsede kanter giver ekstra stivhed til at bære tungt indhold
- Tung vægkonstruktion kan modstå hårdt brug og gentagen autoklaverei
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 2,8 l |
| Dimensioner (L x B x H) | 10,25 x 6,25 x 4,125 tommer |
| Oversigt | Polypropylen autoklaverlig pande |
| Højde (metrisk) | 105 mm |
| Længde (metrisk) | 260 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Type | Pande |
| Bredde (metrisk) | 159 mm |
| Længde (engelsk) | 10,25''. |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Vis mere |