Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklaverbare polypropylen pander
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10300391
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2 l
2,8 l
3,1 l
5 l
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10300391 5 l Hver
10331011 2 l Hver
10701601 2,8 l Hver
10094740 3,1 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10300391 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 69025000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    527.00 DKK
    521.01 DKK / Pakke med 1
    Spare 5.99 DKK
    1% Slukket
På lager
Autoklaver instrumenter og laboratorieartikler gentagne gange med disse autoklaverbare polypropylenpander med kraftig konstruktion.
Gentagne gange autoklaver instrumenter og labware med Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklaverbare polypropylenpander, med kraftig konstruktion, ekstra stærke fælge og afrundede hjørner for nem rengøring.
  • Tapered for nesting to save space
  • Rolled edges provide extra stiffness for carrying heavy contents
  • Heavy wall construction will withstand rugged use and repeated autoclaving
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5 l
Dimensioner (L x B x H) 12.75 x 10.125 x 4.25 in.
Oversigt Polypropylene Autoclavable Pan
Højde (metrisk) 108 mm
Længde (metrisk) 324 mm
Materiale Polypropylen
Type Pande
Bredde (metrisk) 257 mm
Længde (engelsk) 12,75 tommer.
nr. pr. pakke 1
Højde (engelsk) 4,25 tommer
Form Rektangulær
Bredde (engelsk) 10.125 in.