Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklaverbare polypropylen pander
Artikelnummer. 10094740
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2 l
2,8 l
3,1 l
5 l
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10094740 3,1 l Hver
10331011 2 l Hver
10701601 2,8 l Hver
10300391 5 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10094740 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 69023000
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Autoklaver instrumenter og laboratorieartikler gentagne gange med disse autoklaverbare polypropylenpander med kraftig konstruktion.
Gentagne gange autoklaver instrumenter og labware med Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklaverbare polypropylenpander, med kraftig konstruktion, ekstra stærke fælge og afrundede hjørner for nem rengøring.
  • Tilspidset til indlejring for at spare plads
  • Valsede kanter giver ekstra stivhed til at bære tungt indhold
  • Tung vægkonstruktion kan modstå hårdt brug og gentagen autoklaverei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (metrisk) 3,1 l
Dimensioner (L x B x H) 12,75 x 10,25 x 2,75 tommer
Oversigt Polypropylen autoklaverlig pande
Højde (metrisk) 70 mm
Længde (metrisk) 324 mm
Materiale Polypropylen
Type Pande
Bredde (metrisk) 260 mm
Længde (engelsk) 12,75 tommer.
nr. pr. pakke 1
Højde (engelsk) 2,75 tommer
Form Rektangulær
Bredde (engelsk) 10,25''.