Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklaverbare polypropylenekssikkatorer: Blå krop med klart polycarbonatdæksel
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4520587
Højde (metrisk):
149 mm
262 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
149 mm
246 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Brug ikke koncentrerede syrer som tørremidler.
Artikelnummer. 10451751
Brand: Thermo Scientific™ 53090250
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug ikke koncentrerede syrer som tørremidler.
Se indholdet nemt med disse autoklaverbare polypropylen-ekssikkatorer, med et gennemsigtigt pc-dæksel og robust krop, der er modstandsdygtig over for alle faste tørremidler.
Se indhold nemt med Thermo Scientific™ Autoklaverbare polypropylen-ekssikkatorer, med en robust krop og høj modstandsdygtighed over for alle faste tørremidler. Disse ekssikkatorer har et gennemsigtigt polycarbonatdæksel. Den lille størrelse (5315-0150) kommer med en 140 mm aluminiumsplade. Pladen til den store størrelse (5309-0250) sælges separat.
  • Clear polycarbonate (PC) cover has recessed rim to keep grease off benchtop when cover is set down
  • No gasket required, only grease is needed
  • Large desiccator (Cat. No. 5310-0250) takes any standard 230mm desiccator plate such as Cat. No. 5312-0230 (sold separately)
  • Autoclavable; repeated autoclaving will reduce the life of the product
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Oversigt Desiccator PP/PC 250mm
Skab stil Top Loading
Materiale Polypropylen, polycarbonat
Maks. Frigang over plade 5.6 in.
Antal hylder 1 (sold separately)
nr. pr. pakke 1
Højde (engelsk) 10.32 in.
Højde (metrisk) 262 mm
Diameter (engelsk) Indre 9.68 in.
Diameter (engelsk) Ydre 13 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 246 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 330 mm