Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklaverbare polypropylenekssikkatorer: Blå krop med klart polycarbonatdæksel
Artikelnummer. 10548842
Skift visning
Højde (metrisk):
149 mm
262 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
149 mm
246 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig Pakningsstørrelse
10548842 149 mm 149 mm Hver
10451751 262 mm 246 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Brug ikke koncentrerede syrer som tørremidler.
Artikelnummer. 10548842 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 53150150
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    640.89 DKK
    518.55 DKK / Pakke med 1
    Spare 122.34 DKK
    19% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Brug ikke koncentrerede syrer som tørremidler.
Se indholdet nemt med disse autoklaverbare polypropylen-ekssikkatorer, med et gennemsigtigt pc-dæksel og robust krop, der er modstandsdygtig over for alle faste tørremidler.
Se indhold nemt med Thermo Scientific™ Autoklaverbare polypropylen-ekssikkatorer, med en robust krop og høj modstandsdygtighed over for alle faste tørremidler. Disse ekssikkatorer har et gennemsigtigt polycarbonatdæksel. Den lille størrelse (5315-0150) kommer med en 140 mm aluminiumsplade. Pladen til den store størrelse (5309-0250) sælges separat.
  • Clear polycarbonate (PC) cover has recessed rim to keep grease off benchtop when cover is set down
  • No gasket required, only grease is needed
  • Large desiccator (Cat. No. 5310-0250) takes any standard 230mm desiccator plate such as Cat. No. 5312-0230 (sold separately)
  • Autoclavable; repeated autoclaving will reduce the life of the product
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Oversigt Desiccator PP/PC 150mm
Skab stil Top Loading
Materiale Polypropylen, polycarbonat
Maks. Frigang over plade 3.4 in.
Antal hylder 1
nr. pr. pakke 1
Højde (engelsk) 5.88 in.
Højde (metrisk) 149 mm
Diameter (engelsk) Indre 5.87 in.
Diameter (engelsk) Ydre 7.125 in.
Diameter (metrisk) Indvendig 149 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 181 mm