Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklaverbare polypropylenekssikkatorer: Blå krop med klart polycarbonatdæksel
Description
Se indhold nemt med Thermo Scientific™ Autoklaverbare polypropylen-ekssikkatorer, med en robust krop og høj modstandsdygtighed over for alle faste tørremidler. Disse ekssikkatorer har et gennemsigtigt polycarbonatdæksel. Den lille størrelse (5315-0150) kommer med en 140 mm aluminiumsplade. Pladen til den store størrelse (5309-0250) sælges separat.
- Klar polycarbonat (PC) dæksel har en indsænket kant for at holde fedt væk fra bordpladen, når dækslet sættes ned
- Ingen pakning nødvendig, kun fedt er nødvendig
- Stor desikator (Cat. Nr. 5310-0250) tager enhver standard 230 mm desiccatorplade såsom Cat. Nr. 5312-0230 (solgt separat)
- Autoklaverbar; gentagen autoklaverdannelse vil reducere produktets levetid
Specifications
Specifications
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Oversigt | Desikator PP/PC 250 mm |
| Skab stil | Top Loading |
| Materiale | Polypropylen, polycarbonat |
| Maks. Frigang over plade | 5,6 tommer |
| Antal hylder | 1 (solgt separat) |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Højde (engelsk) | 10,32 tommer |
| Højde (metrisk) | 262 mm |
| Diameter (engelsk) Indre | 9,68 tommer |
| Show More |