Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoclavable Polypropylene Copolymer (PPCO) Lowboys with Spigot
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4520917
Kapacitet (metrisk):
8 L
15 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Disengage threads and dismount spigot before autoclaving
Follow autoclave instructions provided with the product for proper function
Note: Tubing adapter is not autoclavable
Artikelnummer. 10799091
Brand: Thermo Scientific™ 23240008
Disengage threads and dismount spigot before autoclaving
Follow autoclave instructions provided with the product for proper function
Note: Tubing adapter is not autoclavable
Dispense most liquids, including reagents, distilled water and titrants, using these polypropylene copolymer (PPCO) lowboys, which fit into tight spaces and can stack three high.
Create a compact, space saving, reagent dispensing bank using chemical-resistant Thermo Scientific™ Nalgene™ Low-Profile autoclavable polypropylene copolymer (PPCO) Lowboys. The low-profile design of these high density polyethylene lowboys fits into tight spaces on shelves and in refrigerators and can stack three high. Chemically compatible with a wide range of lab liquids. Convenient integral carry handle for safe, easy transport. Nalgene polypropylene copolymer carboys can be autoclaved before refilling to eliminate bacterial growth when storing sterile solutions. Made only from high quality, laboratory-grade plastic materials for dependably low leachables and extractables.
  • Polypropylene spigot and screw closure
  • Contour handle allows easy one-handed carrying — even when full
  • Can tolerate strong acids and bases for a wide variety of solutions
  • Follow autoclave instructions provided with the product to ensure proper function
  • Autoclavable/Leakproof†
Includes:
Polypropylene screw closures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Autoclavable Lowboy w/Spigot PP 8 L
Lukkestørrelse 63 mm
Type Carboy with Spigot
Materiale PPCO
Kapacitet (engelsk) 2 gal.
Kapacitet (metrisk) 8 L
Længde (metrisk) 305 mm
Diameter (engelsk) Indvendig hals 1.73 in.
Diameter (metrisk) Indvendig hals 44 mm
Bredde (metrisk) 366 mm
Højde (engelsk) Med lukning 6.26 in.
Højde (metrisk) med lukning 159 mm
nr. pr. sag 4
nr. pr. pakke 1
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.