Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklaverbare graduerede spande
Kapacitet (metrisk):
7,6 l
10,4 l
13,2 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Indeholder en række forskellige stoffer, herunder kemiske og ætsende væsker, i robust og praktisk Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklaverbare graduerede spande, som er en laboratorienødvendighed. Disse laboratoriespande i polypropylen til generelle formål er fuldt autoklaverbare og giver fremragende kemikalieresistens.
- White, polypropylene pails offer sturdy construction for long-lasting use in the lab.
- Nylon-coated, wire bail handle provides a comfortable and sturdy grip.
- Molded-in graduated in pints and liters are easy to read.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 7,6 l |
| Gradueringer | Støbt |
| Materiale | Polypropylen |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (engelsk) | 8 qt. |
| Oversigt | Bucket Graduated PP 7.6 L |
| Inkluderer | Håndtag |
| Mængde | 1 stk. |