Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklaverbare graduerede spande
Artikelnummer. 10491103
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
7,6 l
10,4 l
13,2 l
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10491103 10,4 l Hver
10345801 7,6 l Hver
10162301 13,2 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10491103 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 70120110
På lager
Indeholder en række forskellige stoffer, herunder kemiske og ætsende væsker, i disse graduerede spande, der er robuste og autoklaverbare.
Indeholder en række forskellige stoffer, herunder kemiske og ætsende væsker, i robust og praktisk Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklaverbare graduerede spande, som er en laboratorienødvendighed. Disse laboratoriespande i polypropylen til generelle formål er fuldt autoklaverbare og giver fremragende kemikalieresistens.
  • White, polypropylene pails offer sturdy construction for long-lasting use in the lab.
  • Nylon-coated, wire bail handle provides a comfortable and sturdy grip.
  • Molded-in graduated in pints and liters are easy to read.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 10,4 l
Gradueringer Støbt
Materiale Polypropylen
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 11 qt.
Oversigt Bucket Graduated PP 10.4 L
Inkluderer Håndtag
Mængde 1 stk.