Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklaverbare graduerede spande
Beskrivelse
Indeholder en række forskellige stoffer, herunder kemiske og ætsende væsker, i robust og praktisk Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklaverbare graduerede spande, som er en laboratorienødvendighed. Disse laboratoriespande i polypropylen til generelle formål er fuldt autoklaverbare og giver fremragende kemikalieresistens.
- Hvide spande af polypropylen har en robust konstruktion for langvarig brug i laboratoriet.
- Nylonbelagt stålhåndtag af tråd giver et behageligt og solidt greb.
- Indstøbte i pints og liters er lette at læse.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 7,6 l |
| Gradueringer | Støbt |
| Materiale | Polypropylen |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (engelsk) | 8 qt. |
| Oversigt | Spand Uddannet PP 7,6 L |
| Inkluderer | Håndtag |
| Mængde | 1 stk. |