Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Aspirator-vakuumpumpe
Beskrivelse
Tilslut aspirator-vakuumpumpen Thermo Scientific™ Nalgene™ direkte til vandhanerne til vakuumudtræk. Den kan trække 11,5 l luft i minuttet med en vandgennemstrømning på 6,5 l pr. minut. Den fungerer effektivt med vandtryk helt ned til 7,5 psig for et minimum vandforbrug og leveres med en integreret kontraventil og rør til indsættelse i udløbsenden.
Funktioner:
- Fastgøres til en standardhane med 3/8 tommer NPT Forbindelsesgevind for nem installation
- Maksimal fri luftpumpekapacitet på 11,5 L pr. minut med en vandgennemstrømning på 6,5 l pr. minut.
- Fungerer effektivt med vandtryk helt ned til 7,5 psig (0,517 bar) for et minimum vandforbrug
- Ultimativt opnåeligt vakuum på 28,5 tommer (724 mm) Hg
- Udløbsenden er udstyret med 4,75 tommer (12 cm) længde af rør for at lede udløbsvandet mod afløbet eller for at muliggøre tilslutning til yderligere udløbsrør
- Integreret kontraventil, der forhindrer tab af vakuum, når vandkilden forstyrres, og forhindrer tilbagestrømning
- Polypropylen med PE-rør
Inkluderer:
- Integreret kontraventil
- 3/8 NPT forbindelsestråd
- 4,75 tommer (12 cm) rør
Venligst genanvend de bølgebakker og LDPE poser, som dine Nalgene produkter er pakket i.
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Vakuum | 28,5 tommer Hg |
| Flowhastighed | 6,5 l/min. |
| Produkttype | Aspirator-vakuumpumpe |
| Til brug med (udstyr) | Hane |
| Mængde | 1/Pk., 24/Cs. |