Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE, Amber Carboy
Artikelnummer. 12771608
Kapacitet (metrisk):
10 L
Lukkestørrelse:
83B
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. 12771608
Brand: Thermo Scientific™ 22567020
Til brug med: Beskyt lysfølsomme kemikalier, reagenser, buffere og standarder ved blanding og opbevaring.; Lukkemateriale: Polypropylen; Farve: Amber
Beskyt lysfølsomme kemikalier, reagenser, buffere og standarder ved blanding og opbevaring. Thermo Scientific™ Nalgene™ Rav HDPE Carboys med gul polypropylen (PP) lukning opfylder USA Farmakopé lystransmissionstest (USP seneste udgave) krav til opbevaring af lysfølsomme materialer.
Funktioner:
  • Uigennemsigtig
  • Praktiske brede skulderhåndtag
  • Lækagesikker†
  • Må ikke autoklaveres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 2,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 10 L
Certificeringer/compliance Møder USA Farmakopé lystransmissionstest (USP seneste udgave) krav til opbevaring af lysfølsomme materialer.
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 83B
Farve Ravgul
Oversigt Amber HDPE Carboy
Til brug med (applikation) Forberedelse af medier/buffere ​, Opbevaring af medier/buffere, Opbevaring, Transportation (Transport) ​
Inkluderer Brede skulderhåndtag
Materiale HDPE
nr. pr. sag 6/Cs.
Produkttype Carboy med stophane
Sterilitet Steril
Bind (engelsk) Brim 3,1 gal.
Volumen (metrisk) Rand 12.5 L
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode: Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser, der er beskrevet i vores salgsbetingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, hvor vi sender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Lukkesystemer til flasker/kolber/tragte med lukninger på mindre end 100 mm kan, efter at de er fyldt med vand og vendt om, modstå et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og uden at der trænger vand ud. b) Lukkesystemer til flasker/tragte/kolber på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og uden at der trænger vand ud.